Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-n-butil-1-metilpirrolidinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-n-butil-1-metilpirrolidinio es útil para la electrodeposición. También se utiliza en el almacenamiento de energía en baterías de litio y en supercondensadores. Además, se emplea en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con metanol, acetonitrilo, acetona, diclorometano y dimetilsulfóxido. No miscible con agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Cantidad | 50 g |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.42 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Sécurité et traitement
- 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide