Learn More
1-(N-BOC-aminometil)-4-(aminometil)benceno, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326934 5 g Frasco de vidrio 5 g
10316934 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426900050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108468-00-4 | C13H20N2O2 | 236.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108468-00-4
Fórmula molecular C13H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Número MDL MFCD02683058
Clave InChI NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-boc-aminomethyl-4-aminomethyl benzene, tert-butyl 4-aminomethyl benzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl methyl carbamate, n-4-aminomethyl phenyl methyl tert-butoxy carboxamide, n-boc-p-xylylenediamine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzylamine
PubChem CID 3354775
Nombre IUPAC Terc-butilo N-[4-(aminometil)fenil]metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64.0°C to 68.0°C
Color Beige o rosa amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.