Learn More
1'N-Benzil Biotina, TRC
Código de producto. 30134312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134312 100 mg 100 miligramos
17958914 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB233025100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76335-62-1
Fórmula molecular C17H22N2O3S
Peso molecular (g/mol) 334.43
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Thieno[3,4-d]imidazoline-4-valeric acid, 1-benzyltetrahydro-2-oxo- (7CI), 5-[(3aS,4S,6aR)-3-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
Nombre IUPAC 5-[(3aR,6S,6aS)-3-bencil-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-il]ácido pentanoico
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2Cc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'N-Benzyl Biotin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)19(17(22)18-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1351