Learn More
1-Miristoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 30012299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012299 1 g 1 g
30011293 500 mg 500 miligramos
17999994 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8850101G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20559-16-4
Fórmula molecular C22H46NO7P
Peso molecular (g/mol) 467.58
Sinónimo (7R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, (R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, 1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Myristoyl-L-α-phosphorylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, Coatsome MC 40H, L-α-Myristoyllysophosphatidylcholine, M-LysoPC, Myristoyl L-α-lysolecithin, Myristoyl L-α-Lysophosphatidylcholine
Nombre IUPAC [(2R)-2-hidroxi-3-tetradecanoiloxipropilo] 2-(trimetilanialil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.3012