Learn More
1-morfolinociclopenteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Morpholinocyclopentene |
| CAS | 936-52-7 |
| Fórmula molecular | C9H15NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 1-(4-Morpholino)-1-cyclopentene, 1-(Morpholin-4-yl)cyclopentene, 1-Morpholino-1-cyclopentene, 1-Morpholinylcyclopentene, 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 4-(1-Cyclopentenyl)morpholine, Cyclopentanone morpholine enamine, N-(1-Cyclopenten-1-yl)-morpholine, N-(1-Cyclopentenyl)morpholine, NSC 86131 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO/c1-2-4-9(3-1)10-5-7-11-8-6-10/h3H,1-2,4-8H2 |
| SMILES | C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(ciclopenten-1-il)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.1154 |