Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur graduada de LDPE de 1 ml
Código de producto. 16494989
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/paq.
20/paq.
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16494989 Bolsa a granel paquete de 3000
16475009 En envase individual paquete de 500
16464999 10/paq. paquete de 1500
16474999 20/paq. paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494989 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 711115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.10€
    194.61€ / paquete de 3000
    Ahorro 26.49€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-05-2027
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,5 ml
Calibrado No
Diámetro exterior (métrico) 4,5 mm
Dimensiones (L x An) 150 x 4,5 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 43,5 μl
Graduado Sí
Tipo de graduación Moldeadas
Estilo de parte superior Pera
Tipo de empaquetado Bolsa a granel
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Desechables Un solo uso