Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 1 ml
Descripción
- Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
- Dispensa volúmenes de hasta 1 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,181 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0161 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,355 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4.61 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 9.02 mm |
| Mostrar más |