Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 1 ml
Código de producto. 17844292
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
ChemSeal (C)
Extraíble
Luer Lock
Luer Lock de PTFE (TLL)
Luer Lock, fijo
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Tamaño de la unidad Estilo de punta de aguja
17844292 No se incluye la aguja Luer Lock cada uno -
17834422 No se incluye la aguja Luer Lock de PTFE (TLL) cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17884292 22 G Punta Luer, cementada cada uno Romo
17804302 22 G Punta Luer, cementada cada uno Cono
17844282 22 G Punta Luer cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17884382 22 G Extraíble cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17864292 22 G Extraíble cada uno Cono
17874382 No se incluye la aguja Extraíble cada uno No se incluye la aguja
17854192 22 G Bloqueo de muestras cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17804422 Personalizado Punta Luer, cementada cada uno Personalizado
17864372 No se incluye la aguja ChemSeal (C) cada uno No se incluye la aguja
17874292 No se incluye la aguja Luer Lock, fijo cada uno No se incluye la aguja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17844292 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    354.06€ / paquete de 1
    Ahorro 30.94€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Las jeringas de la Serie 1000 ofrecen una solución hermética a gases de volumen medio.
  • Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
  • Dispensa volúmenes de hasta 1 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1001 SL
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud de la aguja (métrico) No se incluye la aguja
Tipo de conexión Luer Lock