Learn More
1-Ácido Metilúrico, TRC
Código de producto. 30136475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136475 25 mg 25 miligramos
17934985 50 mg 50 miligramos
17982475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33818025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 708-79-2
Fórmula molecular C6 H6 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 182.14
Sinónimo 7,9-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1-Methyl-uric Acid;
Nombre IUPAC 1-metil-7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES CN1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyluric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.044
Porcentaje de pureza >95%