Learn More
1-Methyluric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16460469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16460469 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16460469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010031
MedChemExpress 1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyluric acid
CAS 708-79-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CN(C(O)=N1)C(C2=C1NC(O)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 182.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism