Learn More
1-Metiluracilo, TRC
Código de producto. 30179810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179810 500 mg 500 miligramos
30180007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338150500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-77-0
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 126.11
Nombre IUPAC 1-metilpirimidina-2,4-dión
SMILES CN1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyluracil
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0429