Learn More
1-metiltio-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylthio-2-propanone |
| CAS | 14109-72-9 |
| Fórmula molecular | C4H8OS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CSCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfanilpropán-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 104.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0296 |