Learn More
1-metiltio-2-propanona, TRC
Código de producto. 30471834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471834 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30471834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33057810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylthio-2-propanone
CAS 14109-72-9
Fórmula molecular C4H8OS
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CSCC(=O)C
Nombre IUPAC 1-metilsulfanilpropán-2-ona
Peso molecular (g/mol) 104.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0296