Learn More
1-Metiltio-2-propanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431167 5 g 5 g
11441167 25 g 25 g
11424160 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24149.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14109-72-9 | C4H8OS | 104.17 g/mol
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metiltio-2-propanona es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14109-72-9
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.17
Número MDL MFCD00015325
Clave InChI UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
PubChem CID 6430713
Nombre IUPAC 1-metilsulfanilpropán-2-ona
SMILES CSCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylthio-2-propanone
Densidad 1.023
Punto de ebullición 69°C to 70°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1737738
Información de solubilidad Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza ≥98%