Learn More
1-Metiltio-1-metilamino-2-nitroetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445197 10 g 10 g
11455197 50 g 50 g
11465197 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22608.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 61832-41-5 | C4H8N2O2S | 148.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61832-41-5
Fórmula molecular C4H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 148.18
Número MDL MFCD00040994
Clave InChI YQFHPXZGXNYYLD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo n-methyl-1-methylthio-2-nitroethenamine, unii-a9ls0uv4e3, ethenamine, n-methyl-1-methylthio-2-nitro, a9ls0uv4e3, n-methyl-1-methylthio-2-nitro-1-etheneamine, 1-methylamino-1-methylthio-2-nitroethylene, e-n-methyl-1-methylthio-2-nitroethenamine, e-n-methyl-1-methylsulfanyl-2-nitroethenamine
PubChem CID 3035401
Nombre IUPAC (E)-N-metil-1-metilsulfanil-2-nitroetenamina
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylthio-1-methylamino-2-nitroethylene
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2828017
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.18
Porcentaje de pureza 97%