Learn More
1-Metilsulfonil-1H-benzotriazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490148 25 g 25 g
15470148 1 g 1 g
15480148 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53386.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metillsulfonil-1H-benzotriazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37073-15-7
Fórmula molecular C7H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00595638
Clave InChI OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 792044
SMILES CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Punto de fusión 106°C to 108°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 1-methanesulfonyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 97%