Learn More
1-Metilpirrolidina, TRC
Código de producto. 30136612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136612 10 g 10 g
30012252 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32621010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-94-5
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Sinónimo N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole, NSC 65579;
SMILES CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidine
Cantidad 10 g