Learn More
1-metilpirrolidina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpyrrolidine-d8 |
| CAS | 131857-29-9 |
| Fórmula molecular | C5H3D8N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methylpyrrolidine-d8, N-Methyltetrahydropyrrole-d8, NSC 65579-d8, N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-metilpirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 93.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.1394 |