Learn More
1-Metilpirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946601 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10376910 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10478090 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127610025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-94-5
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00003173
Clave InChI AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina
SMILES CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidine
Punto de fusión -90.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8190g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4237 to 1.4257
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 20,4
Gravedad específica 0.819
Información de solubilidad Solubility in water: fully miscible.
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido