Learn More
1-Metilpirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460258 500 g 500 g
11450258 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23799.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
1-Methylpyrrolidine is a methylated pyrollidine and is involved as an essential part of the structure of cefipime. It is also an active component of cigarette smoke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metilpirrolidina es una pirrolidina metilada que forma parte esencial de la estructura de la cefepima. También es un componente activo del humo del cigarrillo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-94-5
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00003173
Clave InChI AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina
SMILES CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidine
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.799
pH 11.3
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación −18°C (0°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4247
Cantidad 500 g
Número UN UN3286
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylpyrrolidine