Learn More
1-Metilpirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376910 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10478090 500 g Frasco de vidrio 500 g
11946601 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127611000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-94-5
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00003173
Clave InChI AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina
SMILES CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidine
Punto de fusión -90.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8190g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4237 to 1.4257
Cantidad 100 g
Beilstein 20,4
Gravedad específica 0.819
Información de solubilidad Solubility in water: fully miscible.
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.