Learn More
1-metilpirrolidin-3-il 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato, Mikromol™
Descripción
1-metilpirrolidin-3-il 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 13118-11-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glycopyrronium Bromide Imp. G (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound B, Glycopyrrolate USP RC B, Glycopyrrolate Related Compound B as free base, Glycopyrrolate Related Compound B, Glycopyrronium Bromide Impurity G, Glycopyrronium Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1-metilpirrolidin-3-il) 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato |
| Mostrar más |