Learn More
Clorhidrato de 1-metilpirrolidin-3-il 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato, Mikromol™
Product Code. 30050938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30050938 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050938 Supplier Mikromol Supplier No. MM0834.160025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-metilpirrolidin-3-il 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride
CAS 13118-10-0
Nombres de analitos o componentes 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H25 N O3 . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (9CI), Mandelic acid, α-cyclopentyl-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Pyrrolidinol, 1-methyl-, α-cyclopentylmandelate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Pyrrolidinol, 1-methyl-, α-cyclopentylmandelate, hydrochloride, 1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-phenylcyclopentane glycolate hydrochloride, 1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-phenylcyclopentylglycolate hydrochloride, AHR 376, NSC 172251, Glycopyrrolate Related Compound B, Glycopyrrolate Related Compound B as Hydrochloride, Glycopyrronium Bromide Impurity G as Hydrochloride, Glycopyrronium Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO3.ClH/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14;/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1-metilpirrolidin-3-il) 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenil-acetato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 339.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1601 g/mol