Learn More
1-Metilpirrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439447 100 mL 100 ml
11449447 500 mL 500 ml
11456964 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21451.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-54-8 | C5H7N | 81.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilpirrol, ampliamente utilizado en medicina, puede emplearse como material sintético orgánico. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos como el alcohol, etc., pero insoluble en agua.
Notas
Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y el dióxido de carbono. Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y el dióxido de carbono. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-54-8
Fórmula molecular C5H7N
Peso molecular (g/mol) 81.118
Número MDL MFCD00005345
Clave InChI OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
PubChem CID 7304
Nombre IUPAC 1-metilpirrol
SMILES CN1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrole
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.912
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Beilstein 104181
Información de solubilidad Soluble in organic solvents such as alcohol and so on,but insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 99%