Learn More
Ácido 1-metilpirrol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317635 1 g 1 g
11327635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05906.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6973-60-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid is used for thermochemical and computational studies of 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-metilpirrol-2-carboxílico se utiliza para estudios termoquímicos y computacionales sobre el ácido 1-metil-2-pirrolcarboxílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6973-60-0
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00003088
Clave InChI ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
Nombre IUPAC ácido 1-metilpirrol-2-carboxílico
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 1 g
Beilstein 115703
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 98%