Learn More
1-Metilpirrol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469093 250 g 250 g
11449093 10 g 10 g
11459093 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11163.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1192-58-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00003087
Clave InChI OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2-carbaldehído
SMILES CN1C=CC=C1C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Densidad 1.074
Punto de ebullición 88°C to 90°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 250 g
Beilstein 107811
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%