Learn More
1-metilpireno, TRC
Código de producto. 30472185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472185 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30472185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326798250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrene
CAS 2381-21-7
Fórmula molecular C17 H12
Cantidad 250 mg
Sinónimo Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-metilpireno
Peso molecular (g/mol) 216.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0939