Learn More
Ácido metanosulfónico de éster 1-metilpropílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpropyl Ester Methanesulfonic Acid |
| CAS | 16156-54-0 |
| Fórmula molecular | C5H12O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-5(2)8-9(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de butan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0507 |