Learn More
1-metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperidine |
| CAS | 626-67-5 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 99.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |