Learn More
1-metilpiperidina, TRC
Código de producto. 30483496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483496 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30483496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32694510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Fórmula molecular C6 H13 N
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-metilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 99.174
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1048