Learn More
Clorhidrato de ácido 1-metilpiperidina-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458305 5 g 5 g
15448305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33083.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71985-80-3 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71985-80-3
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD00190235
Clave InChI NLUDEWJJEMHIIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-carboxy-1-methyl-piperidine hcl, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid, chloride, 4-piperidinecarboxylicacid,1-methyl-,hydrochloride 1:1, pubchem8007
PubChem CID 2760043
Nombre IUPAC ácido 1-metilpiperidina-4-carboxílico; clorhidrato
SMILES CN1CCC(CC1)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 225°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.65
Porcentaje de pureza 96%