Learn More
1-Metilpiperidina-3-metanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460668 50 g 50 g
11470668 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25197.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7583-53-1
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD00006497
Clave InChI UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-3-il)metanol
SMILES CN1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine-3-methanol
Densidad 1.013
Punto de ebullición 140°C to 145°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 50 g
Beilstein 103713
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 98%