Learn More
1-Metilpiperidina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379759 5 g 5 g
11389759 25 g 25 g
11399759 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22187.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20845-34-5 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20845-34-5
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD00006494
Clave InChI HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
PubChem CID 89394
Nombre IUPAC (1-metilpiperidina-2-il)metanol
SMILES CN1CCCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine-2-methanol
Densidad 0.984
Punto de ebullición 79°C to 80°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 5 g
Beilstein 103612
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 98%