Learn More
1-metilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Methylpiperazine, Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Piperazine, 1-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylpiperazine (ACI), 1-Methyl-1,4-piperazine, 1-Methyltetrahydro-1,4-diazine, N-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine, NSC 30195, NSC 30675 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1 |