Learn More
1-metilpiperazina, Mikromol™
Descripción
1-metilpiperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methylpiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclizine Imp. A (EP), Cyclizine USP Related Compound A, Cyclizine USP RC A, 1-Methylpiperazine, Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Ph Eur Cyclizine HCl Impurity A, GI 151767X, Cyclizine Related Compound A, Cyclizine Hydrochloride Impurity A, Imatinib Mesilate Impurity G, Cyclizine Impurity A, Imatinib Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiperazina |
| Mostrar más |