Learn More
Diclorhidrato de 1-metilpiperazina, TRC
Código de producto. 30465893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465893 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30465893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3264301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 34352-59-5
Fórmula molecular C5H14Cl2N2
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Methylpiperazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-metilpiperazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0534