Learn More
Diclorhidrato de 1-metilpiperazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 34352-59-5 |
| Fórmula molecular | C5H14Cl2N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiperazina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 173.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0534 |