Learn More
Diclorhidrato de 1-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441838 25 g 25 g
15431838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55536.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34352-59-5
Fórmula molecular C5H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 173.081
Número MDL MFCD00012755
Clave InChI AILFRWRYZZVJTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpiperazine dihydrochloride, methylpiperazine, chloride, chloride, piperazine, 1-methyl-dihydrochloride, pubchem15033, methylpiperazine dihydrochloride, n-methylpiperazine dihydrochloride, piperazine, 1-methyl-, dihydrochloride
PubChem CID 2734715
Nombre IUPAC 1-metilpiperazina; diclorhidrato
SMILES CN1CCNCC1.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperazine dihydrochloride
Punto de fusión 246°C to 250°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo