Learn More
1-Metilpiperazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449802 2500 mL 2500 ml
11429802 100 mL 100 ml
11439802 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449802 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10837.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metileperazina se utiliza en la preparación de 2-(4-metil-1-piperazinilmetil)acrilofenona. Participa en la preparación de 1-(4-metoxi-fenil)-4-metil-piperazina en reacción con 1-cloro-4-metoxi-benceno. Actúa como intermedio en la síntesis de principios farmacéuticos activos como la ofloxacina, la rifampicina, la clozapina, el sildenafilo, la trifluoperazina y la zopiclona. Asimismo, se usa como plantilla mímica en la preparación de microesferas con imágenes moleculares. Además de esto, se utiliza en la generación de una fase estacionaria de intercambio aniónico fuerte difuncional a partir de un derivado de 1,4-diazaciclohexano.
Solubilidad
Miscible con agua y metanol.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-01-3
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Número MDL MFCD00005966
Clave InChI PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
Nombre IUPAC 1-metilpiperazina
SMILES CN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperazine
Punto de fusión -6°C
Densidad 0.903
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2734
Beilstein 102724
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.17
Porcentaje de pureza ≥98%