Learn More
1-Metilpiperazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-metileperazina se utiliza en la preparación de 2-(4-metil-1-piperazinilmetil)acrilofenona. Participa en la preparación de 1-(4-metoxi-fenil)-4-metil-piperazina en reacción con 1-cloro-4-metoxi-benceno. Actúa como intermedio en la síntesis de principios farmacéuticos activos como la ofloxacina, la rifampicina, la clozapina, el sildenafilo, la trifluoperazina y la zopiclona. Asimismo, se usa como plantilla mímica en la preparación de microesferas con imágenes moleculares. Además de esto, se utiliza en la generación de una fase estacionaria de intercambio aniónico fuerte difuncional a partir de un derivado de 1,4-diazaciclohexano.
Solubilidad
Miscible con agua y metanol.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine |
| Punto de fusión | -6°C |
| Densidad | 0.903 |
| Punto de ebullición | 137°C to 139°C |
| Temperatura de inflamación | 34°C (93°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.4655 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2734 |
| Beilstein | 102724 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-Methylpiperazine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylpiperazine