Learn More
1-metilpiperazina-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 917358-65-7 |
| Fórmula molecular | C5 2H8 H4 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-1,4-piperazine-d8, N-Methylpiperazine-d8, NSC 30195-d8, NSC 30675-d8, Imatinib EP Impurity G-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.212 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.15 |