Learn More
1-metilfenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylphenanthrene |
| CAS | 832-69-9 |
| Fórmula molecular | C15 H12 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenanthrene, 1-methyl-, 1-Methylphenanthrene, NSC 146583 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12/c1-11-5-4-8-15-13(11)10-9-12-6-2-3-7-14(12)15/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2c1ccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-metilfenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0939 |