Learn More
Yoduro de 1-metilnicotinamida, Mikromol™
Descripción
Yoduro de 1-metilnicotinamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| CAS | 6456-44-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H9 N2 O . I |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium iodide (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-methyl-, iodide (8CI), Pyridinium, 3-carbamyl-1-methyl-, iodide (4CI), 1-Methylnicotinamide iodide, Nicotinamide methiodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| SMILES | [I-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiridin-1-io-3-carboxamida; yoduro |
| Mostrar más |