Learn More
Yoduro de 1-metilnicotinamida, LoGiCal
Código de producto. 30461399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461399 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461399 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0552.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnicotinamide Iodide
CAS 6456-44-6
Nombres de analitos o componentes 1-Methylnicotinamide Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . I
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium iodide (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-methyl-, iodide (8CI), Pyridinium, 3-carbamyl-1-methyl-, iodide (4CI), 1-Methylnicotinamide iodide, Nicotinamide methiodide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Tipo de solución Neat
SMILES [I-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Nombre IUPAC 1-metilpiridin-1-io-3-carboxamida; yoduro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 264.06
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.976 g/mol