Learn More
Cloruro de 1-metilnicotinamida, TRC
Código de producto. 30477976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477976 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30477976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32099550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnicotinamide chloride
CAS 1005-24-9
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . Cl
Cantidad 50 mg
Sinónimo Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
SMILES [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Nombre IUPAC Cloruro de 1-metilpiridin-1-io-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 172.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0403