Learn More
1-metilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30483794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483794 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30483794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32315550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnaphthalene
CAS 90-12-0
Fórmula molecular C11 H10
Cantidad 50 g
Sinónimo Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
SMILES Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-metilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 142.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0783