Learn More
1-metilnaftaleno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylnaphthalene D10 |
| CAS | 38072-94-5 |
| Fórmula molecular | C11 2H10 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-(trideuteriometil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.141 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |