Learn More
1-Metilisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491690 1 g 1 g
11401700 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27029.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1721-93-3 | C10H9N | 143.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1721-93-3
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.189
Número MDL MFCD00006902
Clave InChI PBYMYAJONQZORL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinaldine, isoquinoline, 1-methyl, 1-methyl-isoquinoline, unii-z96hox9rt9, isoquinoline, methyl, z96hox9rt9, methylisoquinoline, isoquinoline-3-carboxylicacid, 1-methyl isoquinoline, pubchem17034
PubChem CID 15592
Nombre IUPAC 1-metilisoquinolina
SMILES CC1=NC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylisoquinoline
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.078
Punto de ebullición 126°C to 128°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.614
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylisoquinoline