Learn More
1-Metilisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10128133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10128133 10 g Frasco de vidrio 10 g
10062280 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10128133 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179350100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2058-74-4
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005812
Clave InChI VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
Nombre IUPAC 1-metilindol-2,3-diona
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylisatin
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 21, 446
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2