Learn More
1-Metilisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499773 25 g 25 g
11479773 1 g 1 g
11489773 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12942.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
1-Methylisatin is used as a reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones, for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides, for synthesis of spiro-oxindoles, for preparation of unsymmetrical oxindoles, for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction, for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metilisatina se utiliza como reactante para la preparación estereoselectiva de pirazolidinonas espirocíclicas y bis-espirocíclicas, para la preparación regioselectiva de oxindol-butenolidas espirocíclicas, para la síntesis de espiro-oxindoles, para la preparación de oxindoles asimétricos, para la preparación estereoselectiva de hidroxiloxindoles mediante la reacción de Morita-Baylis-Hillman, para la preparación de derivados del ácido piridincarboxílico [(oxo)indolilideno)hidrazida (hidrazidas de base Schiff) como agentes antibacterianos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2058-74-4
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005812
Clave InChI VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Methylisatin
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 25 g
Beilstein 128280
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-metilindol-2,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.